Learn More
Amiodarone hydrochloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15592223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15592223
Marca: Thermo Scientific Acros 457980010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 19774-82-4
Formula molecolare C25H29I2NO3·HCl
Molecular Weight (g/mol) 681.77
InChI Key ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron
PubChem CID 441325
IUPAC Name (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride
SMILES CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Amiodarone hydrochloride
Punto di fusione 156.0°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 681.77
Percent Purity ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Amiodarone hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2-Butyl-3-benzofuryl4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl ketone hydrochloride