missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amiphenazole Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amiphenazole Hydrochloride |
| CAS | 942-31-4 |
| Nomi componenti o analita | Amiphenazole Hydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H9 N3 S . Cl H |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 5-Phenyl-2,4-thiazolediamine monohydrochloride, 2,4-Diamino-5-phenyl-thiazole hydrochloride, 2,4-Diamino-5-phenyl-thiazole monohydrochloride, Amiphenazole hydrochloride, Phenamizole hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9N3S.ClH/c10-8-7(13-9(11)12-8)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,10H2,(H2,11,12);1H |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | Cl.Nc1nc(N)c(s1)c2ccccc2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?