missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Amiselimod hydrochloride, MedChemExpress

Codice prodotto. 16487156
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16487156 100 mg 100mg
16459697 5 mg 5mg
16457168 10 mg -
16441639 1 mg 1mg
16403197 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16487156 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16734A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Amiselimod hydrochloride is a novel sphingosine 1-phosphate receptor-1 (S1P1) modulator, designed to reduce the bradycardia effects associated with fingolimod and other S1P receptor modulators.

Amiselimod hydrochloride is a novel sphingosine 1-phosphate receptor-1 (S1P1) modulator, designed to reduce the bradycardia effects associated with fingolimod and other S1P receptor modulators.

Specifica

Materiale o nome chimico Amiselimod hydrochloride
CAS 942398-84-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H31ClF3NO3
Quantità 100 mg
Sinonimo MT-1303 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 110 mg/mL (265.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC(CCC1=CC=C(OCCCCCCC)C(C(F)(F)F)=C1)(N)CO.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 413.9
Peso formulazione 413.9
Percent Purity 99.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.