Learn More
Amiselimod hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200096789
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16487156 100 mg 100mg
16459697 5 mg 5mg
16457168 10 mg -
16441639 1 mg 1mg
16403197 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16487156 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16734A
MedChemExpress Amiselimod hydrochloride is a novel sphingosine 1-phosphate receptor-1 (S1P1) modulator, designed to reduce the bradycardia effects associated with fingolimod and other S1P receptor modulators.
Amiselimod hydrochloride is a novel sphingosine 1-phosphate receptor-1 (S1P1) modulator, designed to reduce the bradycardia effects associated with fingolimod and other S1P receptor modulators.
Specifica
Materiale o nome chimico Amiselimod hydrochloride
CAS 942398-84-7
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H31ClF3NO3
Quantità 100 mg
Sinonimo MT-1303 hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 110 mg/mL (265.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC(CCC1=CC=C(OCCCCCCC)C(C(F)(F)F)=C1)(N)CO.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 413.9
Peso formulazione 413.9
Percent Purity 99.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only