Learn More
Amitriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Amitriptyline hydrochloride also weakly binds to dopamine reuptake transporter (DAT) with a Ki of 2.58 μM. Amitriptyline hydrochloride also inhibits adrenergic, muscarinic, histamine and 5-HT receptors. Amitriptyline hydrochloride is a TrkA and TrkB receptors agonist with potent neurotrophic activity. Amitriptyline hydrochloride has antidepressant activity.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amitriptyline hydrochloride |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 549-18-8 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H24ClN |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (159.31 mM) |
| SMILES | CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C\1C=CC=C3.Cl |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only