Learn More
Amitriptyline hydrochloride, MedChemExpress
Product Code. 16450978
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16450978 5 g 5g
16432219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 16450978 Supplier Medchem Express Supplier No. HYB0527A
 Restricted Item
Spedizione stimata: 23-11-2026
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Amitriptyline hydrochloride is an inhibitor of serotonin reuptake transporter (SERT) and noradrenaline reuptake transporter (NET), with Kis of 3.45 nM and 13.3 nM for human SERT and NET, respectively.
Amitriptyline hydrochloride also weakly binds to dopamine reuptake transporter (DAT) with a Ki of 2.58 μM. Amitriptyline hydrochloride also inhibits adrenergic, muscarinic, histamine and 5-HT receptors. Amitriptyline hydrochloride is a TrkA and TrkB receptors agonist with potent neurotrophic activity. Amitriptyline hydrochloride has antidepressant activity.
Spezifikation
Chemical Name or Material Amitriptyline hydrochloride
Physical Form Solid
CAS 549-18-8
Color White
Quantity 5 g
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H24ClN
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (318.61 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (159.31 mM)
SMILES CN(C)CC/C=C1C2=CC=CC=C2CCC3=C\1C=CC=C3.Cl
Molecular Weight (g/mol) 313.86
Formula Weight 313.86
Percent Purity 99.56%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.