Learn More
Amitriptyline N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30004155
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30004155 100 mg 100mg
30009741 10 mg 10mg
30003947 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30004155 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA633355100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4317-14-0
Formula molecolare C20 H23 N O
Molecular Weight (g/mol) 293.4
Sinonimo 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine N-Oxide, Amitriptyline Oxide, Amitriptylinoxide, Equilibrin
IUPAC Name 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Amitriptyline N-Oxide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
Peso formulazione 293.178
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.