Learn More
R&D Systems™ Amlexanox
Codice prodotto. 30001620
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001620 50 mg 50mg
30001599 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001620 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4857/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of TBK
Selective inhibitor of TANK-binding kinase 1 (TBK1) and IKKε (IC50 values are ∽1-2 μM). Displays no effect on IKKα or IKKβ at these concentrations. Reversibly lowers weight, increases insulin sensitivity, and reduces inflammation and steatosis in three mouse models of obesity. Exhibits antiallergic activity; inhibits the release of histamine from rat mast cells. Also binds to Hsp90 and inhibits C-terminal chaperone activity in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68302-57-8
Formula molecolare C16H14N2O4
Specifica
Materiale o nome chimico Amlexanox
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 298.29
Purezza >99%
Peso molecolare 298.30