Learn More
Amlexanox, MedChemExpress
Codice prodotto. 16478426
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16478426 100 mg -
16464457 50 mg 50mg
16428588 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16478426 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0713
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Amlexanox (AA673; Amoxanox; CHX3673) is a specific inhibitor of IKKε and TBK1, and inhibits the IKKε and TBK1 activity determined by MBP phosphorylation with an IC50 of approximately 1-2 μM.
Amlexanox (AA673
Specifica
Materiale o nome chimico Amlexanox
CAS 68302-57-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H14N2O4
Quantità 100 mg
Sinonimo AA673 Amoxanox CHX3673
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (335.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(N)N=C2C(C(C3=CC(C(C)C)=CC=C3O2)=O)=C1)O
Molecular Weight (g/mol) 298.29
Peso formulazione 298.29
Percent Purity 99.73%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only