Learn More
Amlexanox, TRC
Codice prodotto. 30348515
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30348515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30348515 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6334101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amlexanox
CAS 68302-57-8
Formula molecolare C16 H14 N2 O4
Quantità 1 g
Sinonimo Amlexanox - Bio-X TM
InChI Formula InChI=1S/C16H14N2O4/c1-7(2)8-3-4-12-9(5-8)13(19)10-6-11(16(20)21)14(17)18-15(10)22-12/h3-7H,1-2H3,(H2,17,18)(H,20,21)
SMILES CC(C)c1ccc2Oc3nc(N)c(cc3C(=O)c2c1)C(=O)O
IUPAC Name 2-amino-5-oxo-7-propan-2-ylchromeno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 298.29
Peso formulazione 298.0954