Learn More
Amlodipine Besilate, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amlodipine besilate |
| CAS | 111470-99-6 |
| Nomi componenti o analita | Amlodipine besilate |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Amlodipine Besylate |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3 |
| Vedi altri risultati |