Learn More
R&D Systems™ Amlodipine besylate
Codice prodotto. 18702684
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18702684 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18702684 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 2571/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker that displays antihypertensive properties. Inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM) and displays vasoprotective effects in cardiovascular disease. Inhibits proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells (IC50 = 25 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Amlodipine besylate
CAS 111470-99-6
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C26H31ClN2O8S
Peso formulazione 567.05
Purezza 98%
Peso molecolare 567.05