Learn More
Amlodipine besylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16420878
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16420878 5 g 5g
16412139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16420878 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0317B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Amlodipine besylate (Amlodipine benzenesulfonate), an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine besylate can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Amlodipine besylate (Amlodipine benzenesulfonate), an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine besylate can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Specifica
Materiale o nome chimico Amlodipine besylate
CAS 111470-99-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H31ClN2O8S
Quantità 5 g
Sinonimo Amlodipine benzenesulfonate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 45 mg/mL (79.36 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (1.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2Cl)OCC.O=S(C3=CC=CC=C3)(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 567.05
Peso formulazione 567.05
Percent Purity 99.92%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only