Learn More
Amlodipine Besylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Amlodipine besilate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9) |
| Peso formulazione | 566.149 |
| Percent Purity | >95% |