Learn More
Amlodipine maleate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16410878
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16410878 5 g -
16402139 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16410878 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0317A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress Amlodipine maleate is a dihydropyridine calcium channel blocker, acts as an orally active antianginal agent. Amlodipine maleate blocks the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine maleate can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Amlodipine maleate is a dihydropyridine calcium channel blocker, acts as an orally active antianginal agent. Amlodipine maleate blocks the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine maleate can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Specifica
Materiale o nome chimico Amlodipine maleate
CAS 88150-47-4
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H29ClN2O9
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità DMSO : 120 mg/mL (228.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2Cl)OCC.OC(/C=C\C(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 524.95
Peso formulazione 524.95
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only