Learn More
Amlodipine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492129
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16492129 1 g 1g
16400878 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16492129 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0317
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
MedChemExpress Amlodipine, an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Amlodipine, an antianginal agent and an orally active dihydropyridine calcium channel blocker, works by blocking the voltage-dependent L-type calcium channels, thereby inhibiting the initial influx of calcium. Amlodipine can be used for the research of high blood pressure and cancer.
Specifica
Materiale o nome chimico Amlodipine
CAS 88150-42-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H25ClN2O5
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 31.25 mg/mL (76.43 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)C1C2=CC=CC=C2Cl)OCC
Molecular Weight (g/mol) 408.88
Peso formulazione 408.88
Percent Purity 99.5%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only