Learn More
Ammelide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammelide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9) |
| Peso formulazione | 128.0334 |
| Percent Purity | >95% |