Learn More
Ammeline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine |
| CAS | 645-92-1 |
| Formula molecolare | C3 H5 N5 O |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Ammeline (6CI), s-Triazin-2(1H)-one, 4,6-diamino- (7CI), s-Triazin-2-ol, 4,6-diamino- (8CI), 4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2,4-Diamino-1,3,5-triazin-6-one, 2,4-Diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-hydroxy-s-triazine, 2-Hydroxy-4,6-diamino-s-triazine, 2-Hydroxydesethyldesisopropylatrazine, 4,6-Diamino-2-hydroxy-s-triazine, Ammelin, Deethyldeisopropylhydroxyyatrazine, GS 11791, NSC 9778, s-Diaminohydroxytriazine |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1nc(N)nc(O)n1 |
| IUPAC Name | 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 127.1 |
| Peso formulazione | 127.0494 |