Learn More
Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane, AcroSeal™
Codice prodotto. 10127253 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10127253 1 L AcroSeal™ Glass Bottle 1L
10501892 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10127253 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368380010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
Colore Colorless
Nota nome 0.5M solution in 1, 4-dioxane
CAS 7664-41-7, 123-91-1
Formula molecolare H3N
Formula lineare NH3
Numero MDL MFCD00011418
Concentrazione 0.4 to 0.6M
Fieser 05,15
Densità 1.0230g/mL
Indice di Merck 15, 488
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
IUPAC Name azano
Molecular Weight (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Peso formulazione 17.03
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 1.023
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 11°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.