Learn More
Ammonia, 2M solution in methanol, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonia |
| Colore | Colorless |
| CAS | 7664-41-7, 67-56-1 |
| Formula molecolare | H3N |
| Formula lineare | NH3 |
| Concentrazione | 1.90 to 2.20M |
| Numero MDL | MFCD00011418 |
| Fieser | 05,15 |
| Densità | 0.7870g/mL |
| Indice di Merck | 15, 488 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonia, 2M solution in methanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.