Learn More
Ammonia, 2M solution in methanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10713993 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10713993 100 mL Flacone in vetro AcroSeal™ 100mL
10380344 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10713993 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 368391000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    100.00€ / 100mL
    Risparmia 9.00€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
Colore Incolore
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Formula molecolare H3N
Formula lineare NH3
Concentrazione 1.90 to 2.20M
Numero MDL MFCD00011418
Fieser 05,15
Densità 0.7870g/mL
Indice di Merck 15, 488
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Quantità 100 mL
SMILES N
IUPAC Name azano
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Punto d'infiammabilità 6°C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Peso formulazione 17.03
Imballaggio Flacone in vetro AcroSeal™
Gravità specifica 0.787
Forma fisica Liquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia, 2M solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.