Learn More
Ammonia, ca. 7N solution in methanol, Thermo Scientific Chemicals
Ammonia, H3N, CAS Number-7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammonia, ammonia anhydrous, ammonia, anhydrous, ammonia gas, ammoniak, ammoniakgas, anhydrous ammonia, nitro-sil, spirit of hartshorn, 2.5L, CHEBI:16134, Colorless to Yellow, 6.0 to 7.5N, 0.7700g/mL, 05,15, 14 deg.C, 17.03, GHS Signal Word: Danger
Marca: Thermo Scientific Acros 133710010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 7664-41-7 Peso : 0.77000kg Transport : UN number : 3286 Chem class : 3 Pack group : II
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Ammonia | |
ca. 7N Solution in Methanol | |
H3N | |
MFCD00011418 | |
05,15 | |
15, 488 | |
1 L | |
N | |
17.03 | |
222 | |
17.03 | |
0.77 |
Colorless to Yellow | |
7664-41-7,67-56-1 | |
NH3 | |
6.0 to 7.5N | |
0.7700g/mL | |
ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol | |
QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N | |
azane | |
14°C | |
CHEBI:16134 | |
Glass Bottle | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.