Learn More
Ammonia, ca. 7N solution in methanol, AcroSeal™
Codice prodotto. 10431864 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10431864 800 mL 800mL
10653415 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10431864 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428388000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 7N solution in methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Formula molecolare H3N
Formula lineare NH3
Numero MDL MFCD00011418
Concentrazione 6.0 to 7.5N
Densità 0.7700g/mL
Indice di Merck 15, 488
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
IUPAC Name azano
Molecular Weight (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Peso formulazione 17.03
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.77
Quantità 800 mL
Punto d'infiammabilità 14°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.