Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonia |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Nota nome | 7N solution in methanol |
| CAS | 7664-41-7, 67-56-1 |
| Concentrazione | 6.0 to 7.5N |
| Densità | 0.7700g/mL |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Gravità specifica | 0.77 |
| Formula molecolare | H3N |
| Formula lineare | NH3 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ammonia, ca 7N solution in methanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.