Learn More
Ammonia, ca. 7N solution in methanol
Codice prodotto. 10696332 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass Bottle
Plastic Can
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10696332 25 mL Glass Bottle 25mL
10001310 1 L Glass Bottle 1L
10761394 2.5 L Flacone in vetro 2.50L
10037939 25 L Plastic Can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10696332 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 133710250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.55€
    44.20€ / 25mL
    Risparmia 1.35€
    2% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Ammoniaca, H3N, numero CAS 7664-41-7, 67-56-1, am-fol, ammonia, ammoniaca anidra, ammoniaca, anidra, ammonia gas, ammoniak, ammoniakgas, anhydrous ammonia, nitro-sil, sali di ammoniaca, 2,5 l, CHEBI:16134, da incolore a giallo, da 6,0 a 7,5 N, 0,7700 g/ml, 05,15, 14 °C, 17,03, avvertenza GHS: Pericolo
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
Colore Colorless to Yellow
Nota nome ca. 7N Solution in Methanol
CAS 7664-41-7, 67-56-1
Formula molecolare H3N
Formula lineare NH3
Concentrazione 6.0 to 7.5N
Numero MDL MFCD00011418
Fieser 05,15
Densità 0.7700g/mL
Indice di Merck 15, 488
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Quantità 25 mL
SMILES N
IUPAC Name azano
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Punto d'infiammabilità 14°C
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Peso formulazione 17.03
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 0.77
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia, ca 7N solution in methanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, Methyl alcohol