Learn More
WTW™ Ammonia Gas-sensitive Combination Electrode
Codice prodotto. 10461402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10461402 3 Pk. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10461402 Fornitore WTW™ N. del fornitore 106395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00€
    1210.87€ / pezzi 1
    Risparmia 119.13€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 02-02-2027
The half cells of the 500 series for which you will need a reference electrode type R 503 (an exception for this is the gas-sensitive NH 500/2 with integrated reference electrode).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Replacement Membrane Heads
Quantità 3 Pk.