Learn More
Ammonia Solution, 0.5M in Dioxane, Honeywell™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Beschreibung
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | Ammonia solution |
| Colore | Colorless |
| Formula lineare | NH3 |
| Concentrazione | 0.5M in dioxane |
| Numero UN | UN1165 |
| Densità | 1.023g/mL at 25°C |
| Quantità | 800 mL |
| Punto d'infiammabilità | 11°C (51.8°F) |
| Peso formulazione | 17.03g/mol |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Mehr anzeigen |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering