Learn More
Ammonia Solution 20-22%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiDescrizione
Ammonia Solution 20-22%, Optima™, for Ultra Trace Elemental Analysis
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| CAS | 1336-21-6 |
| Formula molecolare | H5NO |
| Numero MDL | 66650 |
| Pressione del vapore | 500 hPa 50 |
| Densità vapore | 0.59 |
| pH | 13.6 |
| Quantità | 250 mL |
| Forma fisica | Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.