Learn More
Ammonia Solution 20-22%, Trace Metal™, for Trace Metal Analysis, Fisher Chemical
Codice prodotto. 11335900 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11335900 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11335900 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A512P500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.70€
    68.20€ / 500mL
    Risparmia 10.50€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
pH 13.6
Colore Colorless
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Numero MDL 66650
Quantità 500 mL
Densità vapore 0.59
Pressione del vapore 500 hPa 50
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonium hydroxide solution, 20-22%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.