Learn More
Ammonia Solution, 20%, Certified AR for Analysis, d=0.92, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10234252 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10234252 2.5 L 2.50L
10737514 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10234252 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3367/17
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 1336-21-6
Formula molecolare H5NO
Molecular Weight (g/mol) 35.05
Numero MDL MFCD00066650
InChI Key VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name amine hydrate
SMILES N.O
Specifica
pH 13.6
Colore Colorless
Quantità 2.5 L
Imballaggio Amber glass bottle
Densità vapore 0.59
Pressione del vapore 500 hPa 50
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ammonia solution 20/22%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia