Learn More
Ammonia Solution, 7N in Methanol, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15645700 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15645700 1 L Glass Bottle 1L
15635700 100 mL Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15645700 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 4991451L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
7N in methanol
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7664-41-7
Formula molecolare H3N
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Numero MDL MFCD00011418
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia solution
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula lineare NH3
Numero UN UN3286
Punto d'infiammabilità 14°C (57.2°F)
IUPAC Name azano
Peso formulazione 17.03g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 7N in methanol
Imballaggio Glass Bottle
Densità 0.779g/mL at 25°C