Learn More
Ammonia Solution, Strong, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548654 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15548654 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15548654 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 973605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    323.76€
    192.42€ / 2.5L
    Risparmia 131.34€
    40% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia Solution
Nota nome Strong
CAS 7664-41-7
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.90kg
Formula molecolare H3N
Numero MDL MFCD00011418
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES N
IUPAC Name ammonia
Molecular Weight (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Peso formulazione 17.03
Percent Purity 27.0 to 30.0%
Grado Multi-Compendial/NF