Learn More
Ammonia Solution, Strong, N.F. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15588904 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15588904 500 mL Glass Bottle 500mL
15518654 2.5 L Glass Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15588904 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 972602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    233.24€
    148.27€ / 500mL
    Risparmia 84.97€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-09-2027
Identificatori chimici
CAS 7664-41-7
Formula molecolare H3N
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Numero MDL MFCD00011418
InChI Key QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMILES N
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia Solution
Nota nome Strong
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL
Imballaggio Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.90kg
IUPAC Name ammonia
Peso formulazione 17.03
Percent Purity 27.0 to 30.0%
Grado FCC/NF