Learn More
Ammonia Standard: NH3 @ 10 μg/mL in H2O, VHG™
Descrizione
Ammonia Standard: NH3 @ 10 μg/mL in H2O
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammonia |
| CAS | 7664-41-7 |
| Metodi | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nomi componenti o analita | Ammonia |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | H3 N |
| Sinonimo | Ammonia, Ammonia solution concentrated |
| InChI Formula | InChI=1S/H3N/h1H3 |
| SMILES | N |
| IUPAC Name | azane |
| Vedi altri risultati |