Learn More
Ammonia Standard: NH3 @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Codice prodotto. 30003100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30003100 100 mL 100mL
30003008 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30003100 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGINH31K100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Ammonia Standard: NH3 @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonia
CAS 7664-41-7
Metodi Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nomi componenti o analita Ammonia
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare H3 N
Sinonimo Ammonia, Ammonia solution concentrated
InChI Formula InChI=1S/H3N/h1H3
SMILES N
IUPAC Name azane
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 17.03
Quantità 100 mL
Peso formulazione 17.0265 g/mol