Learn More
Ammoninum-d4 Deuteroxide, TRC
Codice prodotto. 30333062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333062 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30333062 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA63402210G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammoninum-d4 Deuteroxide
CAS 12168-30-8
Formula molecolare D5NO
Quantità 10 g
Sinonimo Ammonium hydroxide ((ND4)(OD)) (8CI, 9CI), Ammoninum-d4 deuteroxide, Ammonium hydroxide D5, Ammonium hydroxide-d5
InChI Formula InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
SMILES [2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
Molecular Weight (g/mol) 40.08
Peso formulazione 40.0685