Learn More
Ammoninum-d4 Deuteroxide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ammoninum-d4 Deuteroxide |
| CAS | 12168-30-8 |
| Formula molecolare | D5NO |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Ammonium hydroxide ((ND4)(OD)) (8CI, 9CI), Ammoninum-d4 deuteroxide, Ammonium hydroxide D5, Ammonium hydroxide-d5 |
| InChI Formula | InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5 |
| SMILES | [2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H] |
| Molecular Weight (g/mol) | 40.08 |
| Peso formulazione | 40.0685 |