Learn More
Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ammonium 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonate |
| CAS | 84806-27-9 |
| Formula molecolare | C6 H3 F N2 O4 S . H3 N |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H3FN2O4S.H3N/c7-3-1-2-4(14(10,11)12)6-5(3)8-13-9-6;/h1-2H,(H,10,11,12);1H3 |
| SMILES | N.OS(=O)(=O)c1ccc(F)c2nonc12 |
| IUPAC Name | azane;7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 235.19 |
| Peso formulazione | 235.0063 |