Learn More
Acetato d'ammonio, certificato AR per analisi, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10478010 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10478010 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10478010 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3440/60
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
1kg, Plastic powder jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 631-61-8
Punto di fusione 114°C
Colore Bianco
pH 7
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Formula molecolare C2H7NO2
Numero MDL 13066
Quantità 1 kg
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC Name azano; acetato
Molecular Weight (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Peso formulazione 77.08g/mol
Forma fisica Solido