Learn More
Acetato d'ammonio, ultrapuro, SLR, cristalli, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10050030 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
Codice prodotto. 10050030
Marca: Fisher Chemical A/3400/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 631-61-8
Punto di fusione 114°C
Colore Bianco
pH 7
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Formula molecolare C2H7NO2
Numero MDL 13066
Quantità 1 kg
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
IUPAC Name azano; acetato
Molecular Weight (g/mol) 77.083
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
Peso formulazione 77.08g/mol
Forma fisica Solido