Learn More
Ammonium Acetate, For HPLC, Solstice
Codice prodotto. 15681570
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15681570 50 g 50g
15671570 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15681570 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 1783650G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    71.57€ / 50g
    Risparmia 30.43€
    29% Sconto
View all promotions
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
Edge
for HPLC,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 77.083
Numero MDL MFCD00013066
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC Name azano; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium Acetate
Quantità 50 g
Formula lineare CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Informazioni di solubilità Soluble in water 0.1g/mL at 25°C
Peso formulazione 77.08g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado HPLC
Product Identifier
  • Ammonium acetate