Learn More
Ammonium Acetate, Solstice
Codice prodotto. 15605510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15605510 250 g 250g
15615510 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15605510 Fornitore Fluka N. del fornitore 431311250G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.00€
    469.13€ / 250g
    Risparmia 26.87€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
≥99.99% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 77.083
Numero MDL MFCD00013066
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC Name azano; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium acetate
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula lineare CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Peso formulazione 77.08g/mol
Percent Purity ≥99.99% (trace metals basis)
Grado ACS