Learn More
Ammonium Acetate, for HPLC, Certified, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10598410 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10598410 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10598410 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/3446/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.65€
    52.70€ / 250g
    Risparmia 28.95€
    35% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Punto di fusione 114°C
CAS 631-61-8
Colore White
pH 7
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare C2H7NO2
Numero MDL 13066
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].CC([O-])=O
IUPAC Name ammonium acetate
Molecular Weight (g/mol) 77.08
Peso formulazione 77.08g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica