Learn More
Ammonium Acetate, for HPLC, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280926 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
30280926 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30280926 Supplier Thermo Scientific Supplier No. T002000500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.90€
    46.40€ / 500mL
    Risparmia 4.50€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifications
Materiale o nome chimico Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Forma fisica Liquid or Solid
Quantità 500 mL
Grado HPLC
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25 M
Imballaggio Plastic Coated Glass Bottle