Learn More
Ammonium Acetate, LC/MS Grade, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30280946 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30280946 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30280946 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore T001140050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Acetate
CAS 631-61-8
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
Quantità 50 mL
Molecular Weight (g/mol) 77.08 g/mol
Percent Purity 99%
Grado LC-MS