Learn More
Ammonium acetate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥98%, Solstice
Codice prodotto. 15663780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
10 kg
20 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
20kg
500g
pezzi 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15663780 100 g 100g
15613790 500 g 500g
15683780 1 kg 1kg
15693780 2.5 kg 2.50kg
15643790 6 x 500 g pezzi 6
15623790 6 x 1 kg pezzi 6
15673780 10 kg 10kg
15633790 6 x 2.5 kg pezzi 6
15603790 20 kg 20kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15663780 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 32301100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.29€
    40.87€ / 100g
    Risparmia 3.42€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-04-2027
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 631-61-8
Formula molecolare C2H7NO2
Molecular Weight (g/mol) 77.083
Numero MDL MFCD00013066
InChI Key USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
PubChem CID 517165
ChEBI CHEBI:62947
IUPAC Name azano; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Acetate
Nota nome Reag. Ph. Eur.
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 100 g
Formula lineare CH3CO2NH4
Beilstein 4186741
Peso formulazione 77.08g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado ACS/puriss. p.a.
Residuo dopo la combustione ≤0.01% (as SO4)