Learn More
Ammonium Acetate Solution 0.25M, Certified, HPLC for Gradient Analysis, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 631-61-8 |
| Colore | Colorless |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Formula molecolare | C2H7NO2 |
| Numero MDL | 13066 |
| Sinonimo | ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4 |
| InChI Key | USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)[O-].[NH4+] |
| IUPAC Name | azano; acetato |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Ammonium acetate 0.25M for for HPLC method development