Learn More
Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate, purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Codice prodotto. 15670880 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15670880 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15670880 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 096941KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Purum p.a.,≥99.0% (T)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate
Punto di fusione 93.5°C
CAS 7784-26-1
Colore White
pH 2.6 (at 100g/L, 25°C)
Forma fisica Crystalline
Quantità 1 kg
Formula molecolare AlH28NO20S2
Formula lineare AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Numero MDL MFCD00149958
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
InChI Key WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
IUPAC Name aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
Molecular Weight (g/mol) 453.313
PubChem CID 62668
Peso formulazione 453.33g/mol
Percent Purity ≥99.0% (T)
Grado purum p.a.
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità ∽1.640g/cu.cm at 20°C