Learn More
Ammonium Aluminum Sulfate Dodecahydrate, Reagent Grade, ≥99% (Titration), Solstice
Codice prodotto. 15697630
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15697630 1 kg Flacone in polietilene 1kg
15607640 500 g Flacone in polietilene 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15697630 Fornitore Fluka N. del fornitore A21401KG
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99% (titration)
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7784-26-1
Formula molecolare AlH28NO20S2
Molecular Weight (g/mol) 453.313
Numero MDL MFCD00149958
InChI Key WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC Name aluminum;azanium;disulfate;dodecahydrate
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 93.5°C
Colore White
pH 2.6 (at 25°C)
Forma fisica Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 453.33g/mol
Percent Purity ≥99% (titration)
Grado Not Available
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Aspetto Crystalline
Densità 1.640g/cm3 at 20°C