Learn More
Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, Reagent Grade, ≥99% (titration), Solstice
Codice prodotto. 16625933
Cambia vista
Click to view available options
10 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16625933 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16625933 Fornitore Fluka N. del fornitore A214010KG
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 93.5°C
CAS 7784-26-1
Colore White
CAS max % 1
pH 2.6
Quantità 10 kg
Formula molecolare AlH28NO20S2
Formula lineare AlNH4(SO4)2 · 12H2O
Sinonimo Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate; Ammonium alum
InChI Key WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name aluminium(3+) ammonium dodecahydrate disulfate
Molecular Weight (g/mol) 453.31
Grado Reagent
Densità 1.640 g/cm3 (20°C)